Fmoc-4-amino-L-phenylalanine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Fmoc-Phe(4-NH₂)-OH, 4-Amino-N-Fmoc-L-phenylalanine, Fmoc-Phe(4-NH2)-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-aminophenyl)propanoic acid, Fmoc-4-amino-Phe-OH
OR14620-5G OR14620-25G
APOSOR14620-5GEA 91.5 EUR
APOSOR14620-5G APOSOR14620-25G
Fmoc-4-amino-L-phenylalanine 95%
Fmoc-4-amino-L-phenylalanine
Formula: C₂₄H₂₂N₂O₄
MW: 402,45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00237664
Núm. CAS: 95753-56-3