Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Fmoc-4-phenyl-Phe-OH, Fmoc-Bip(4,4')-OH
OR14632-10G OR14632-1G OR14632-5G
APOSOR14632-10GEA 215 EUR
APOSOR14632-10G APOSOR14632-1G APOSOR14632-5G
Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine 95%
Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine
Formula: C₃₀H₂₅NO₄
MW: 463.533 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191198
Núm. CAS: 199110-64-0