(2R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(1,3-thiazol-4-yl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR14635-1G OR14635-250MG
APOSOR14635-1GEA 0 EUR
APOSOR14635-1G APOSOR14635-250MG
(2R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(1,3-thiazol-4-yl)propanoic acid
(2R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(1,3-thiazol-4-yl)propanoic acid
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₄S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00079680
Núm. CAS: 134107-69-0