N-Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Boc-β-(2-thienyl)-Ala-OH, Boc-Thi-OH
OR14642-1G OR14642-5G
APOSOR14642-1GEA 27.7 EUR
APOSOR14642-1G APOSOR14642-5G
N-Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
N-Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
Formula: C₁₂H₁₇NO₄S
MW: 271.331 g/mol
Pto. de fusión: 71…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062051
Núm. CAS: 56675-37-7