Fmoc-Thi-OH
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Fmoc-3-(2-thienyl)-L-alanine, Fmoc-β-(2-thienyl)-Ala-OH, (S)-2-(Fmoc-amino)-3-(2-thienyl)propionic acid, N-α-Fmoc-β-thienyl-L-alanine
OR14644-25G OR14644-5G
APOSOR14644-25GEA 577 EUR
APOSOR14644-25G APOSOR14644-5G
Fmoc-Thi-OH
Fmoc-Thi-OH
Formula: C₂₂H₁₉NO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065676
Núm. CAS: 130309-35-2