Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Thien-3-yl-L-alanine, N-FMOC protected
OR14648-1G OR14648-250MG OR14648-5G
APOSOR14648-1GEA 237 EUR
APOSOR14648-1G APOSOR14648-250MG APOSOR14648-5G
Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH 97%
Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH
Formula: C₂₂H₁₉NO₄S
MW: 393.4 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151916
Núm. CAS: 186320-06-9