(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Boc-3-(2-pyridyl)-L-alanine, Boc-2-Pal-OH
OR14654-1G OR14654-250MG
APOSOR14654-1GEA 31.9 EUR
APOSOR14654-1G APOSOR14654-250MG
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₄
MW: 266.3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191190
Núm. CAS: 71239-85-5