Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Fmoc-3-Pal-OH, Fmoc-β-(3-pyridyl)-Ala-OH
OR14660-25G OR14660-5G
APOSOR14660-25GEA 346 EUR
APOSOR14660-25G APOSOR14660-5G
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine 97%
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine
Formula: C₂₃H₂₀N₂O₄
MW: 388,423 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144887
Núm. CAS: 175453-07-3