N-Boc-3-(4-pyridyl)-L-alanine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Boc-Ala(4-pyridyl)-OH, Boc-4-Pal-OH
OR14662-1G OR14662-25G OR14662-5G
APOSOR14662-1GEA 49.3 EUR
APOSOR14662-1G APOSOR14662-25G APOSOR14662-5G
N-Boc-3-(4-pyridyl)-L-alanine 96%
N-Boc-3-(4-pyridyl)-L-alanine
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₄
MW: 266.297 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00672528
Núm. CAS: 37535-57-2