Fmoc-L-4-pyridylalanine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR14664-1G OR14664-5G
APOSOR14664-1GEA 0 EUR
APOSOR14664-1G APOSOR14664-5G
Fmoc-L-4-pyridylalanine 98%
Fmoc-L-4-pyridylalanine
Formula: C₂₃H₂₀N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00672566
Núm. CAS: 169555-95-7