Fmoc-Dab(Boc)-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2S)-2,4-Diaminobutanoic acid, 4-BOC, 2-FMOC protected
OR14669-5G OR14669-10G
APOSOR14669-5GEA 27.7 EUR
APOSOR14669-5G APOSOR14669-10G
Fmoc-Dab(Boc)-OH 97%
Fmoc-Dab(Boc)-OH
Formula: C₂₄H₂₈N₂O₆
MW: 440.496 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151941
Núm. CAS: 125238-99-5