1-Bromo-4-butilbenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1467-100G OR1467-250G OR1467-25G
APOSOR1467-100GEA 63.8 EUR
APOSOR1467-100G APOSOR1467-250G APOSOR1467-25G
1-Bromo-4-butilbenceno
1-Bromo-4-butilbenceno
Formula: C₁₀H₁₃Br
Pto. Ebullición: 242 °C
Densidad: 1,208 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040934
Núm. CAS: 41492-05-1