Fmoc-L-allylglycine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Fmoc-Gly(allyl)-OH
OR14672-5G
APOSOR14672-5GEA 75.4 EUR
APOSOR14672-5G
Fmoc-L-allylglycine 97%
Fmoc-L-allylglycine
Formula: C₂₀H₁₉NO₄
MW: 337,38 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01311749
Núm. CAS: 146549-21-5