Boc-D-propargylglycine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Boc-2-propargyl-D-glycine, Boc-D-Pra-OH, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)pent-4-ynoic acid, (R)-N-BOC-Propargylglycine
OR14675-1G OR14675-5G OR14675-25G
APOSOR14675-1GEA 48 EUR
APOSOR14675-1G APOSOR14675-5G APOSOR14675-25G
Boc-D-propargylglycine 97%
Boc-D-propargylglycine
Formula: C₁₀H₁₅NO₄
MW: 213.233 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320886
Núm. CAS: 63039-46-3