Fmoc-L-propargylglycine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Fmoc-Pra-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-propargylglycine, N-Fmoc-L-propargylglycine, (S)-2-(Fmoc-amino)-4-pentynoic acid, Fmoc-propargyl-Gly-OH
OR14676-1G OR14676-5G
APOSOR14676-1GEA 29 EUR
APOSOR14676-1G APOSOR14676-5G
Fmoc-L-propargylglycine 98%
Fmoc-L-propargylglycine
Formula: C₂₀H₁₇NO₄
MW: 335,359 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075095
Núm. CAS: 198561-07-8