(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR14678-1G OR14678-5G
APOSOR14678-1GEA 0 EUR
APOSOR14678-1G APOSOR14678-5G
(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 97%
(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320857
Núm. CAS: 261165-05-3