N-(4-Bromobutil)ftalimida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Bromobutyl)isoindoline-1,3-dione
OR1468-100G
APOSOR1468-100GEA 88.6 EUR
APOSOR1468-100G
N-(4-Bromobutil)ftalimida 98%
N-(4-Bromobutil)ftalimida
Formula: C₁₂H₁₂BrNO₂
MW: 282,14 g/mol
Pto. de fusión: 76…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005905
Núm. CAS: 5394-18-3
EINECS: 226-401-2