(S)-1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperidinecarboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(S)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperidine-2-carboxylic acid, Fmoc-Pip-OH, 1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-pipecolic Acid, Fmoc-HoPro-OH, 1-Fmoc-L-pipecolic Acid, Fmoc-HomoPro-OH, (S)-1-Fmoc-2-piperidinecarboxylic Acid
OR14685-100G
OR14685-25G
OR14685-5G
APOSOR14685-100GEA
513
EUR
APOSOR14685-100G
APOSOR14685-25G
APOSOR14685-5G
(S)-1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperidinecarboxylic acid 98%
(S)-1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperidinecarboxylic acid
Formula:
C₂₁H₂₁NO₄ MW: 351,40 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00235898 Núm. CAS: 86069-86-5 |