2-Chloro-L-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-Phe(2-Cl)-OH
OR14687-25G
APOSOR14687-25GEA 185 EUR
APOSOR14687-25G
2-Chloro-L-phenylalanine
2-Chloro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,6 g/mol
Pto. de fusión: 196…199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077921
Núm. CAS: 103616-89-3