2-Bromo-4-cloroanísol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-chloro-1-methoxybenzene
OR1469-100G OR1469-250G OR1469-500G
APOSOR1469-100GEA 50.9 EUR
APOSOR1469-100G APOSOR1469-250G APOSOR1469-500G
2-Bromo-4-cloroanísol
2-Bromo-4-cloroanísol
Formula: C₇H₆BrClO
MW: 221.48 g/mol
Pto. Ebullición: 127 °C/17.2mmHg
Densidad: 1.63 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079705
Núm. CAS: 60633-25-2