4-Chloro-L-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: L-4-Chlorophenylalanine, H-Phe(4-Cl)-OH
OR14691-10G OR14691-5G OR14691-1G
APOSOR14691-10GEA 58 EUR
APOSOR14691-10G APOSOR14691-5G APOSOR14691-1G
4-Chloro-L-phenylalanine 97%
4-Chloro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199.6 g/mol
Pto. de fusión: 263 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063065
Núm. CAS: 14173-39-8
UN: 2811
ADR: 6.1 I