1-Bromo-3-clorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromochlorobenzene
OR1470-100G OR1470-25G
APOSOR1470-100GEA 34.8 EUR
APOSOR1470-100G APOSOR1470-25G
1-Bromo-3-clorobenceno 98%
1-Bromo-3-clorobenceno
Formula: C₆H₄BrCl
Pto. Ebullición: 195…197 °C
Pto. de fusión: –22 °C
Densidad: 1,63 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000568
Núm. CAS: 108-37-2
EINECS: 203-575-8