4-Methyl-D-phenylalanine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-D-Phe(4-Me)-OH, H-p-Me-D-Phe-OH
OR14704-5G OR14704-1G
APOSOR14704-5GEA 63.8 EUR
APOSOR14704-5G APOSOR14704-1G
4-Methyl-D-phenylalanine 98%
4-Methyl-D-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.219 g/mol
Pto. de fusión: 84…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00152137
Núm. CAS: 49759-61-7