3-Nitro-L-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR14707-1G OR14707-5G
APOSOR14707-1GEA 75.4 EUR
APOSOR14707-1G APOSOR14707-5G
3-Nitro-L-phenylalanine 97%
3-Nitro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01860661
Núm. CAS: 19883-74-0