(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic Acid, H-D-Tic-OH, D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
OR14710-100G OR14710-25G
APOSOR14710-100GEA 172 EUR
APOSOR14710-100G APOSOR14710-25G
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144038
Núm. CAS: 103733-65-9