L-1-Naphthylalanine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14711-100MG OR14711-5G OR14711-10G
APOSOR14711-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR14711-100MG APOSOR14711-5G APOSOR14711-10G
L-1-Naphthylalanine 95%
L-1-Naphthylalanine
Formula: C₁₃H₁₃NO₂
Pto. de fusión: 254 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066086
Núm. CAS: 55516-54-6