3-(2-Pyridyl)-L-alanine 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-2-Pal-OH, H-β-(2-Pyridyl)-Ala-OH
OR14721-1G OR14721-5G
APOSOR14721-1GEA 55.1 EUR
APOSOR14721-1G APOSOR14721-5G
3-(2-Pyridyl)-L-alanine 99+%
3-(2-Pyridyl)-L-alanine
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.18 g/mol
Pto. de fusión: 191.4 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00237827
Núm. CAS: 37535-51-6