3-(3-Pyridyl)-L-alanine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-2-Amino-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid, H-β-(3-Pyridyl)-Ala-OH, H-3-Pal-OH
OR14723-1G
APOSOR14723-1GEA 45.1 EUR
APOSOR14723-1G
3-(3-Pyridyl)-L-alanine 95%
3-(3-Pyridyl)-L-alanine
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Pto. de fusión: 248…252 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079676
Núm. CAS: 64090-98-8