(2R)-2-Amino-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14724-1G OR14724-250MG OR14724-5G
APOSOR14724-1GEA 0 EUR
APOSOR14724-1G APOSOR14724-250MG APOSOR14724-5G
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid 98%
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00079673
Núm. CAS: 70702-47-5