3-(2-Thienyl)-L-alanine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: H-β-(2-Thienyl)-Ala-OH, 3-(2-Thienyl)-L-alanine, (S)-2-Amino-3-(thiophen-2-yl)propanoic acid
OR14732-5G
APOSOR14732-5GEA 150 EUR
APOSOR14732-5G
3-(2-Thienyl)-L-alanine 95%
3-(2-Thienyl)-L-alanine
Formula: C₇H₉NO₂S
MW: 171,214 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064335
Núm. CAS: 22951-96-8