2-Allyl-D-glycine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: D-Allylglycine, H-D-Allyl-Gly-OH, H-D-Gly(Allyl)-OH
OR14737-5G
APOSOR14737-5GEA 109 EUR
APOSOR14737-5G
2-Allyl-D-glycine 98%
2-Allyl-D-glycine
Formula: C₅H₉NO₂
MW: 115,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063104
Núm. CAS: 54594-06-8