3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1474-1G OR1474-5G
APOSOR1474-1GEA 255 EUR
APOSOR1474-1G APOSOR1474-5G
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid 95+%
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid
Formula: C₉H₁₂N₂O₄
Pto. de fusión: 120…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01568075
Núm. CAS: 386715-41-9