3,3-Diphenyl-L-alanine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR14742-1G OR14742-5G
APOSOR14742-1GEA 0 EUR
APOSOR14742-1G APOSOR14742-5G
3,3-Diphenyl-L-alanine
3,3-Diphenyl-L-alanine
Formula: C₁₅H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631989
Núm. CAS: 149597-92-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III