Triacetyl resveratrol 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (E)-5-(4-Acetoxystyryl)-1,3-phenylene diacetate, 3,5,4′-Tri-O-acetylresveratrol, Acetyl-trans-resveratrol, 5-[(1E)-2-[4-(acetyloxy)phenyl]ethenyl]-1,3-Benzenediol-1,3-diacetate
OR14747-5G OR14747-10G
APOSOR14747-5GEA 21.9 EUR
APOSOR14747-5G APOSOR14747-10G
Triacetyl resveratrol 98+%
Triacetyl resveratrol
Formula: C₂₀H₁₈O₆
MW: 354,35 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01546481
Núm. CAS: 42206-94-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III