1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR14748-10G
OR14748-1G
OR14748-5G
APOSOR14748-10GEA
284
EUR
APOSOR14748-10G
APOSOR14748-1G
APOSOR14748-5G
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
Formula:
C₈H₁₉Cl₃N₂ MW: 249.609 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023304 Núm. CAS: 2031-23-4 |