3-Bromo-4'-methoxybenzophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Bromophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
OR14751-1G OR14751-5G
APOSOR14751-1GEA 59.6 EUR
APOSOR14751-1G APOSOR14751-5G
3-Bromo-4'-methoxybenzophenone
3-Bromo-4'-methoxybenzophenone
Formula: C₁₄H₁₁BrO₂
MW: 291.139 g/mol
Pto. de fusión: 78…80 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01311588
Núm. CAS: 54118-76-2