L-Lisina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: L(+)-Lisina, (S)-(+)-Lisina, H-Lys-OH
OR14752-100G OR14752-1KG OR14752-500G
APOSOR14752-100GEA 26.1 EUR
APOSOR14752-100G APOSOR14752-1KG APOSOR14752-500G
L-Lisina
L-Lisina
Formula: C₆H₁₄N₂O₂
MW: 146,19 g/mol
Pto. de fusión: 215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064433
Núm. CAS: 56-87-1
EINECS: 200-294-2