3-(Aminomethyl)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Hydroxybenzylamine
OR14753-1G OR14753-5G OR14753-250MG
APOSOR14753-1GEA 62.5 EUR
APOSOR14753-1G APOSOR14753-5G APOSOR14753-250MG
3-(Aminomethyl)phenol
3-(Aminomethyl)phenol
Formula: C₇H₉NO
Pto. de fusión: 165…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798977
Núm. CAS: 73604-31-6
UN: 3259
ADR: 8,III