1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR14754-100G OR14754-25G
APOSOR14754-100GEA 74.1 EUR
APOSOR14754-100G APOSOR14754-25G
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
Formula: C₄H₇ClN₄
Pto. de fusión: 167…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210087
Núm. CAS: 4023-02-3
EINECS: 429-520-1