2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14756-1G OR14756-250MG
APOSOR14756-1GEA 128 EUR
APOSOR14756-1G APOSOR14756-250MG
2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
Formula: C₆H₆N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367779
Núm. CAS: 607373-82-0