(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
|
Sinónimos:
trans-4-Hydroxy-L-proline methyll ester hydrochloride, H-Hyp-OMe·HCl, H-Hyp-OMe.HCl, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid methyll ester hydrochloride, Methyl (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
OR14759-5G
OR14759-10G
APOSOR14759-5GEA
21.9
EUR
APOSOR14759-5G
APOSOR14759-10G
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formula:
C₆H₁₁NO₃·HCl MW: 181.6 g/mol Pto. Ebullición: 282.3 °C Pto. de fusión: 166…168 °C Pto. de inflamación: 124.5 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00080855 Núm. CAS: 40216-83-9 |