Ácido 2-bromo-4-clorobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1476-100G OR1476-25G OR1476-5G
APOSOR1476-100GEA 0 EUR
APOSOR1476-100G APOSOR1476-25G APOSOR1476-5G
Ácido 2-bromo-4-clorobenzoico
Ácido 2-bromo-4-clorobenzoico
Formula: C₇H₄BrClO₂
Pto. de fusión: 157…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672930
Núm. CAS: 936-08-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III