2-Aminothiazole-4-carboxylic acid ethyl ester hydrobromide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrobromide, Ethyl 2-aminothiazole-4-carboxylate hydrobromide
OR14763-10G
APOSOR14763-10GEA 23.4 EUR
APOSOR14763-10G
2-Aminothiazole-4-carboxylic acid ethyl ester hydrobromide
2-Aminothiazole-4-carboxylic acid ethyl ester hydrobromide
Formula: C₆H₉BrN₂O₂S
MW: 253,12 g/mol
Pto. de fusión: 175…177 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06653384
Núm. CAS: 127942-30-7