1-Bromonaftaleno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: α-Bromonaphthalene
OR14767-1KG OR14767-250G
APOSOR14767-1KGEA 134 EUR
APOSOR14767-1KG APOSOR14767-250G
1-Bromonaftaleno 98%
1-Bromonaftaleno
Formula: C₁₀H₇Br
Pto. Ebullición: 279…281 °C
Pto. de fusión: –2 to 0 °C
Densidad: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003868
Núm. CAS: 90-11-9
EINECS: 201-965-2