5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR14772-1G
OR14772-25G
OR14772-5G
APOSOR14772-1GEA
21.9
EUR
APOSOR14772-1G
APOSOR14772-25G
APOSOR14772-5G
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formula:
C₈H₇NO₄ Pto. de fusión: 80…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00456498 Núm. CAS: 20357-24-8 |