N-Boc-L-alanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14778-100G OR14778-250G
APOSOR14778-100GEA 21.9 EUR
APOSOR14778-100G APOSOR14778-250G
N-Boc-L-alanine
N-Boc-L-alanine
Formula: C₈H₁₅NO₄
Pto. de fusión: 79…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037225
Núm. CAS: 15761-38-3
EINECS: 239-847-8