Ácido 2-bromo-5-clorobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR1478-25G OR1478-5G
APOSOR1478-25GEA 37.7 EUR
APOSOR1478-25G APOSOR1478-5G
Ácido 2-bromo-5-clorobenzoico
Ácido 2-bromo-5-clorobenzoico
Formula: C₇H₄BrClO₂
Pto. de fusión: 153…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013982
Núm. CAS: 21739-93-5
EINECS: 244-559-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III