2-(4-Aminophenyl)propanenitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR14806-250MG
APOSOR14806-250MGEA 65.4 EUR
APOSOR14806-250MG
2-(4-Aminophenyl)propanenitrile
2-(4-Aminophenyl)propanenitrile
Formula: C₉H₁₀N₂
Pto. de fusión: 55…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09865026
Núm. CAS: 28694-90-8