tert-Butyl-3-(3-cyanophenyl)-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR14819-10G OR14819-1G OR14819-5G
APOSOR14819-10GEA 894 EUR
APOSOR14819-10G APOSOR14819-1G APOSOR14819-5G
tert-Butyl-3-(3-cyanophenyl)-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(3-cyanophenyl)-2,2-dioxo-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₅N₃O₄S
Pto. de fusión: 140…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09865021
Núm. CAS: 1017782-66-9