tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(3-pyridinyl)-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR14827-10G OR14827-1G OR14827-5G
APOSOR14827-10GEA 894 EUR
APOSOR14827-10G APOSOR14827-1G APOSOR14827-5G
tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(3-pyridinyl)-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(3-pyridinyl)-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₅N₃O₄S
Pto. de fusión: 157…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09865023
Núm. CAS: 1017782-68-1